Learn More
Alcohol tetrahidrofurfurílico, TRC
Código de producto. 30450640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450640 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30450640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7956535ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofurfuryl alcohol
CAS 97-99-4
Fórmula molecular C5 H10 O2
Cantidad 5 mL
Sinónimo Furfuryl alcohol','tetrahydro- (8CI), Tetrahydro-2-furanmethanol, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, (±)-Tetrahydrofurfuryl alcohol, 2-(Hydroxymethyl)tetrahydrofuran, NSC 15434, QO THFA, Rac-(Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, THFA, Tetrahydro-2-furancarbinol, Tetrahydro-2-furanylmethanol, Tetrahydro-2-furylmethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h5-6H,1-4H2
SMILES OCC1CCCO1
Nombre IUPAC oxolan-2-ilmetanol
Peso molecular (g/mol) 102.1317
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.0681