Learn More
Alcohol tetrahidrofurfurilo, +99 % Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10586602 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 Kg
250 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10586602 250 g Frasco de vidrio 250 g
10209900 5 g Glass bottle 5 g
10035930 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
13458568 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10586602 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420442500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 97-99-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-99-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00005372
Clave InChI BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tetrahydrofurfuryl alcohol, tetrahydro-2-furanmethanol, tetrahydrofuran-2-yl methanol, thfa, 2-furanmethanol, tetrahydro, tetrahydro-2-furanylmethanol, qo thfa, tetrahydro-2-furancarbinol, tetrahydrofuryl carbinol, furfuryl alcohol, tetrahydro
PubChem CID 7360
Nombre IUPAC oxolan-2-ilmetanol
SMILES OCC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofurfuryl alcohol
Punto de fusión -80.0°C
Nombre de nota 99+%
Densidad 1.0543g/mL
Cantidad 250 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4510 to 1.4530
Intervalo de porcentaje de ensayo 1.6% max. 1,2-Pentanediol (GC)
Gravedad específica 1.0543
Viscosidad 6.24 mPa.s (20°C)
Beilstein 17, V,3, 115
Índice Merck 15,9358
Punto de ebullición 178.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone, chloroform, and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99+%