Learn More
Alcohol tetrahidrofurfurilo, +99 % Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10035930 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 Kg
250 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10035930 1 kg Frasco de vidrio 1 KG
10209900 5 g Glass bottle 5 g
10586602 250 g Frasco de vidrio 250 g
13458568 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10035930 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420440010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-99-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-99-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00005372
Clave InChI BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tetrahydrofurfuryl alcohol, tetrahydro-2-furanmethanol, tetrahydrofuran-2-yl methanol, thfa, 2-furanmethanol, tetrahydro, tetrahydro-2-furanylmethanol, qo thfa, tetrahydro-2-furancarbinol, tetrahydrofuryl carbinol, furfuryl alcohol, tetrahydro
PubChem CID 7360
Nombre IUPAC oxolan-2-ilmetanol
SMILES OCC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofurfuryl alcohol
Punto de fusión -80.0°C
Nombre de nota 99+%
Densidad 1.0543g/mL
Cantidad 1 kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4510 to 1.4530
Intervalo de porcentaje de ensayo 1.6% max. 1,2-Pentanediol (GC)
Gravedad específica 1.0543
Viscosidad 6.24 mPa.s (20°C)
Beilstein 17, V,3, 115
Índice Merck 15,9358
Punto de ebullición 178.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone, chloroform, and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 99+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofurfuryl alcohol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofurfuryl alcohol