Learn More
Alcohol tetrahidrofurfurilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10674992 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2,5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10674992 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
10235380 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10674992 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138180025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 97-99-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-99-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00005372
Clave InChI BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tetrahydrofurfuryl alcohol, tetrahydro-2-furanmethanol, tetrahydrofuran-2-yl methanol, thfa, 2-furanmethanol, tetrahydro, tetrahydro-2-furanylmethanol, qo thfa, tetrahydro-2-furancarbinol, tetrahydrofuryl carbinol, furfuryl alcohol, tetrahydro
PubChem CID 7360
SMILES OCC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofurfuryl alcohol
Punto de fusión -80.0°C
Nombre de nota 98%
Densidad 1.0543g/mL
Cantidad 2.5 L
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4510 to 1.4530
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.0543
Viscosidad 6.24 mPa.s (20°C)
Beilstein 17, V,3, 115
Índice Merck 15, 9358
Punto de ebullición 178.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone, chloroform, and benzene
Nombre IUPAC oxolan-2-ilmetanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofurfuryl alcohol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofurfuryl alcohol