Learn More
Alcohol tetrahidrofurfurilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10235380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2,5 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10235380 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10674992 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10235380 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138180010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 97-99-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-99-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00005372
Clave InChI BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tetrahydrofurfuryl alcohol, tetrahydro-2-furanmethanol, tetrahydrofuran-2-yl methanol, thfa, 2-furanmethanol, tetrahydro, tetrahydro-2-furanylmethanol, qo thfa, tetrahydro-2-furancarbinol, tetrahydrofuryl carbinol, furfuryl alcohol, tetrahydro
PubChem CID 7360
SMILES OCC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofurfuryl alcohol
Punto de fusión -80.0°C
Nombre de nota 98%
Densidad 1.0543g/mL
Cantidad 1 L
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.4510 to 1.4530
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.0543
Viscosidad 6.24 mPa.s (20°C)
Beilstein 17, V,3, 115
Índice Merck 15, 9358
Punto de ebullición 178.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, ether, acetone, chloroform, and benzene
Nombre IUPAC (Oxolan-2-il)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 98%