Learn More
Alcohol (+/-)-tetrahidrofurfurilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493940 100 mL 100 ml
11468946 500 mL 500 ml
11478946 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493940 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17078.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 97-99-4 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97-99-4
Fórmula molecular C5H10O2
Peso molecular (g/mol) 102.13
Número MDL MFCD00005372
Clave InChI BSYVTEYKTMYBMK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo tetrahydrofurfuryl alcohol, tetrahydro-2-furanmethanol, tetrahydrofuran-2-yl methanol, thfa, 2-furanmethanol, tetrahydro, tetrahydro-2-furanylmethanol, qo thfa, tetrahydro-2-furancarbinol, tetrahydrofuryl carbinol, furfuryl alcohol, tetrahydro
PubChem CID 7360
SMILES OCC1CCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Tetrahydrofurfuryl alcohol
Punto de fusión <-80°C
Densidad 1.053
Cantidad 100 mL
Índice de refracción 1.452
Beilstein 102723
Índice Merck 14,9213
Punto de ebullición 178°C
Nombre IUPAC (Oxolan-2-il)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.13
Porcentaje de pureza 98%