Learn More
Acrilato de tetrahidrofurfurilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydrofurfuryl Acrylate |
| CAS | 2399-48-6 |
| Fórmula molecular | C8 H12 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O3/c1-2-8(9)11-6-7-4-3-5-10-7/h2,7H,1,3-6H2 |
| SMILES | C=CC(=O)OCC1CCCO1 |
| Nombre IUPAC | prop-2-enoato de oxolan-2-ilmetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 156.179 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.079 |