Learn More
Tetrahidrofurano, ReagentPlus™, ≥99,0%, Solstice
Código de producto. 15641590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
20 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15641590 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
15621590 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15631590 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15611590 10 L Lata de acero inoxidable 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15641590 Proveedor Fluka N.º de proveedor 17881020L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    680.00€
    545.67€ / 20 litros
    Ahorro 134.33€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Grado reactivo, contiene 250 ppm de BHT como inhibidor, ≥ 99,0%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión -108 °C
Nombre de nota Contiene 250 ppm de BHT como inhibidor
Color Incolora
Densidad 0,889g/mL a 25 °C
Cantidad 20 L
Límite de explosión 0.118
Temperatura de inflamación −17 °C (1,4 °F)
Punto de ignición 610 °F
Envase Lata de acero inoxidable
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.407(lit.)
Presión de vapor 114mmHg (15 °C), 143 mmHg (20 °C)
Número UN UN2056
Beilstein 102391
Punto de ebullición de 65 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 72,11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,0%
Grado ReagentPlus