Learn More
Tetrahidrofurano, ReagentPlus™, ≥99,0%, Solstice
Código de producto. 15631590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
20 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
20 litros
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15631590 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15621590 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15611590 10 L Lata de acero inoxidable 10 litros
15641590 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15631590 Proveedor Fluka N.º de proveedor 1788102.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    97.38€ / 2.5 litros
    Ahorro 23.62€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Añadir a la cesta
Grado reactivo, contiene 250 ppm de BHT como inhibidor, ≥ 99,0%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión -108 °C
Nombre de nota Contiene 250 ppm de BHT como inhibidor
Color Incolora
Densidad 0,889g/mL a 25 °C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.118
Temperatura de inflamación −17 °C (1,4 °F)
Punto de ignición 610 °F
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.407(lit.)
Presión de vapor 114mmHg (15 °C), 143 mmHg (20 °C)
Número UN UN2056
Beilstein 102391
Punto de ebullición de 65 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 72,11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,0%
Grado ReagentPlus
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tetrahydrofuran