Learn More
Tetrahidrofurano, puriss. p. a., Honeywell Burdick & Jackson™
Código de producto. 16615883
Change view
Click to view available options
:
177 kg
Código de producto.
16615883 177 kg
1 options
Código de producto. 16615883 Proveedor Honeywell Burdick & Jackson N.º de proveedor 65529177KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión -108°C
CAS 109-99-9
Color Incolora
Densidad 0.89 g/cm3 (20°C)
Cantidad 177 kg
Temperatura de inflamación -21°C
Fórmula molecular C4H8O
Número MDL MFCD00005356
Beilstein 102391
Sinónimo THF, Oxolane, 1,4-Epoxybutane, Butylene oxide, Diethylene oxide, Tetra-methylene oxide
Punto de ebullición 65°C (1013 hPa)
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC1
Nombre IUPAC oxolano
Peso molecular (g/mol) 72.11
Grado ACS