Learn More
Tetrahidrofurano-d8, TRC
Código de producto. 30424056
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30424056 250 mg
30416889 500 mg
30422832 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30424056 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT293512250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1693-74-9
Fórmula molecular C4 2H8 O
Peso molecular (g/mol) 80.16
Sinónimo Furan-d4, tetrahydro-d4- (6CI,7CI,8CI,9CI), Tetrahydro-d4furan-2,3,4,5-d4, Perdeuterotetrahydrofuran, THF-d8, Tetrahydrofuran-d8, d8-THF
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolano
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran D8
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.1077