Learn More
Tetrahidrofurano-d8 (grado reactivo), CDN
Código de producto. 30321008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321008 10 g 10 g
30319716 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30321008 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND022610G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran D8
CAS 1693-74-9
Fórmula molecular C4 2H8 O
Cantidad 10 g
Sinónimo Furan-d4, tetrahydro-d4- (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), Tetrahydro-d4furan-2,3,4,5-d4, Perdeuterotetrahydrofuran, THF-d8, Tetrahydrofuran-d8, d8-THF
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMILES [2 H]C1([2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolane
Peso molecular (g/mol) 80.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 80,1077 g/mol
Porcentaje de pureza 99 átomo % D, mínimo 99% Pureza química