Learn More
Tetrahidrofurano-d{8}, 100% (isótopo), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 ud.
2 Ea.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354448 2 Ea. paquete de 2
11364448 10 ud. paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11354448 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042348.SA
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
El tetrahidrofurano-d_8 es un THF deuterado que se utiliza en diversas reacciones de síntesis y también se utiliza como precursor de varios polímeros.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1693-74-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 80.16
Número MDL MFCD00044238
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4
PubChem CID 80290
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolano
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran-d8
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre de nota Isotopic
Densidad 0.985g/mL
Temperatura de inflamación −17°C (−1°F)
Envase Ampolla graduada
Cantidad 2 Ea.
Punto de fusión -106°C
Punto de ebullición 66°C
Número UN UN2056
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.16
Porcentaje de pureza 100%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación