Learn More
Tetrahidrofurano CHROMASOLV™ Plus, libre de inhibidores, para HPLC, ≥99,9%, Solstice
Código de producto. 15684600
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2 L
2.5 l
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 litros
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15684600 2.5 l 2.50 litro
15664600 100 mL 100 ml
15674600 1 L 1 litro
15694600 2 L 2 litros
15614610 6 x 1 L paquete de 6
15604610 4 x 2.5 L paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Puede formar peróxidos explosivos.
Código de producto. 15684600 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 348652.5L
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
Puede formar peróxidos explosivos.
Adecuados para HPLC, espectrofotometría y pruebas medioambientales.
  • Para HPLC, espectrofotometría y análisis medioambiental
  • Probado para idoneidad para HPLC mediante análisis de gradientes y espectroscopía UV-VIS
  • Perfil de impurezas UV bajo
  • Valor inicial de LC de gradiente de impurezas bajo
  • Niveles muy bajos de impurezas no volátiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahidrofurano, furano, tetrahidro, óxido de butileno, furanidina, hidrofurano, óxido de tetrametileno, oxaciclopentano, 1,4-epoxibutano, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahidrofurano
Punto de fusión -108 °C
Nombre de nota sin inhibidores, para HPLC
Absorbancia Absorción/300nm ≤0,02
Densidad 0,889g/mL a 25 °C
Cantidad 2.5 l
Índice de refracción N20/D 1.407
Fórmula lineal C4H8O
Presión de vapor 143mmHg (20 °C)
Beilstein 102391
Punto de ebullición 65 °C a 67 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 72,11g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,9%
Grado CHROMASOLV™ Plus
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: tetrahydrofuran