Learn More
Riedel-de Haën Tetrahydrofuran CHROMASOLV™ Plus
Código de producto. 15995510
Change view
Click to view available options
Cantidad:
7 L
18 L
45 L
Tamaño de la unidad:
18 litros
45 litros
7 litros
15995510 7 L 7 litros
15964750 18 L 18 litros
15985510 45 L 45 litros
3 options
Código de producto. 15995510
Marca: Riedel-de Haën 348657L
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Tetrahydrofuran CHROMASOLV™ Plus for HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis. Inhibitor-free, ≥99.9%.
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis.
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy.
  • Low UV impurity profile.
  • Low impurity gradient LC baseline.
  • Very low levels of non-volatile impurities.
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo THF, Oxolane, 1,4-Epoxybutane, Butylene Oxide, Diethylene Oxide, tetra-Methylene Oxide
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
pH Neutral
Punto de fusión -108°C
Color Incolora
Densidad 0.89 g/cm3 (20°C)
Punto de ebullición 65°C (1.013 hPa)
Cantidad 7 L
Temperatura de inflamación -21°C
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Forma física Líquido
Línea de productos CHROMASOLV™ Plus
Fórmula lineal C4H8O
Presión de vapor 200 hPa (20°C)
Número UN UN2056
Viscosidad 0.48 mPa.s (20°C)
Beilstein 102391
Porcentaje de pureza ≥99.90%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.