Learn More
Tetrahidrofurano, certificado AR para análisis, estabilizado con 0,025 % BHT, Fisher Chemical™
Código de producto. 10132400 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
5 LT
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10132400 5 L Recipiente de metal 5 LT
10162350 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 LT
10102352 1 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 1 LT
10559770 2.5 L Frasco de vidrio ámbar 2.50 LT
10214260 2.5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 LT
10284300 25 L Recipiente de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10132400 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor T/0701/21
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28036
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
5 l, 66 grados C, incoloro, -108,4 grados C, recipiente de metal, de 7 a 8, 2,5, 200 mbar a 20 grados C, 0,55 cp a 20 grados C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
pH 7 to 8
Punto de fusión -108.4°C
Color Incolora
Cantidad 5 L
Envase Recipiente de metal
Presión de vapor 200mbar at 20°C
Viscosidad 0.55cp at 20°C
Punto de ebullición 66°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.