Learn More
Tetrahidrofurano, ACS, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430520 500 mL 500 ml
11357348 1 L 1 litro
11347348 4 x 1 L 4 litros
11337348 4 L 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11430520 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 030760.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Para síntesis y cromatografía líquida
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Nivel máximo de impurezas: Color (APHA) 20, peróxido (como H2O2) 0,015 %, residuo después de la evaporación 0,03 %, H2O 0,05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión °C to 108°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.889 g/cm3 at 20°C
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación -17°C (1°F)
Olor Ether-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.407
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Presión de vapor 200 hPa (150mm Hg) at 20°C
Beilstein 102391
Punto de ebullición 66°C
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Grado ACS