Learn More
Tetrahidrofurano, 99 %, estabilizado con 250-350ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388016 2500 mL 2.50 litro
11368016 500 mL 500 ml
11378016 1000 mL 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11388016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13304.0F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    112.65€ / 2.5 litros
    Ahorro 18.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrahidrofurano se utiliza como disolvente en los procesos de formación de reactivos de Gringnard, esteroides farmacéuticos y en la preparación de reactivos organometálicos. Se utiliza para HPLC, espectrofotometría y pruebas medioambientales. Se utiliza como disolvente de resina en tintas flexográficas para el depósito de revestimientos de plástico para cintas de audio y vídeo. Se utiliza en cementos de tuberías de PVC y CPVC, recubrimientos de poliuretano y en fundiciones de película de PVC.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Altamente inflamable. Se oxida fácilmente en el aire para formar peróxidos inestables. THF presenta una alta volatilidad y un punto de congelación extremadamente bajo. Mantener el recipiente herméticamente cerrado y sellado hasta que esté listo para su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión -108°C
Nombre de nota stabilized with 250 to 350ppm BHT
Densidad 0.889
Cantidad 2500 mL
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Olor Ether-like
Índice de refracción 1.407
Número UN UN2056
Beilstein 102391
Índice Merck 14,9211
Punto de ebullición 66°C
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-Phenol, tetrahydrofuran