Learn More
Tetrahidrofurano, 99 %, estabilizado con 250-350ppm de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368016 500 mL 500 ml
11378016 1000 mL 1 litro
11388016 2500 mL 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11368016 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13304.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tetrahidrofurano se utiliza como disolvente en los procesos de formación de reactivos de Gringnard, esteroides farmacéuticos y en la preparación de reactivos organometálicos. Se utiliza para HPLC, espectrofotometría y pruebas medioambientales. Se utiliza como disolvente de resina en tintas flexográficas para el depósito de revestimientos de plástico para cintas de audio y vídeo. Se utiliza en cementos de tuberías de PVC y CPVC, recubrimientos de poliuretano y en fundiciones de película de PVC.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Altamente inflamable. Se oxida fácilmente en el aire para formar peróxidos inestables. THF presenta una alta volatilidad y un punto de congelación extremadamente bajo. Mantener el recipiente herméticamente cerrado y sellado hasta que esté listo para su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109-99-9
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00005356
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Nombre IUPAC oxolano
SMILES C1CCOC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
Punto de fusión -108°C
Nombre de nota stabilized with 250 to 350ppm BHT
Densidad 0.889
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación −17°C (1°F)
Olor Ether-like
Índice de refracción 1.407
Número UN UN2056
Beilstein 102391
Índice Merck 14,9211
Punto de ebullición 66°C
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-phneol, tetrahydrofuran