Learn More
Tetrahidrofurano, +99 %, extra puro, anhidro, estabilizado con BHT, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10231233 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 L
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
5 LT
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10231233 5 L Frasco de plástico 5 LT
1 options
Código de producto. 10231233 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 176630050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    180.65€ / 5 litros
    Ahorro 37.35€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran
CAS 109-99-9, 128-37-0
Densidad 0.8800g/mL
Cantidad 5 L
Envase Frasco de plástico
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación 0.005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula molecular C4H8O
Número MDL MFCD00005356
Agua 0.05% max. (Coulometric)
Beilstein 17, 10
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Índice Merck 15, 9356
Sinónimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
Clave InChI WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC1
Nombre IUPAC oxolano
Peso molecular (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydrofuran
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.