Learn More
Cloruro de tetrahidrofurano-3-sulfonilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10311825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10311825 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10210415 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10311825 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC76003DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 1207346-29-9
Fórmula molecular C4H7ClO3S
Peso molecular (g/mol) 170.607
Clave InChI MVZIUOJNVVIOEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride, chlorooxolan-3-ylsulfone
PubChem CID 49762850
Nombre IUPAC cloruro de oxolano-3-sulfonilo
SMILES C1COCC1S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran-3-sulfonyl chloride
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.61
Porcentaje de pureza 97%