Learn More
Tetrahidrofurano-3-ona, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15412849 5 g 5 g
15402849 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15412849 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H66940.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 22929-52-8 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22929-52-8
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD07778393
Clave InChI JLPJFSCQKHRSQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-oxotetrahydrofuran, dihydrofuran-3 2h-one, dihydro-3 2h-furanone, dihydrofuran-3-one, dihydro-furan-3-one, tetrahydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, dihydro, 3-oxo-1,4-epoxybutane, tetrahydrofuran-3-yloxy
PubChem CID 529392
Nombre IUPAC oxolano-3-ona
SMILES C1COCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran-3-one
Cantidad 5 g
Forma física Líquido
Beilstein 105200
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 95%