Learn More
Ácido tetrahidrofurano-2,5-dicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic Acid |
| CAS | 6338-43-8 |
| Fórmula molecular | C6 H8 O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexaric acid (ACI), Hexaric acid','2,5-anhydro-3,4-dideoxy- (9CI','ACI), 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexaric acid (ACI), 2,5-Furandicarboxylic acid','tetrahydro- (6CI','7CI','8CI), NSC 40743, Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)C1CCC(O1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido oxolano-2,5-dicarboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 160.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0372 |