Learn More
Ácido tetrahidrofurano-2,5-dicarboxílico (>80%), TRC
Código de producto. 30417144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30417144 500 mg
30411174 1 g
30412432 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30417144 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT222765500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6338-43-8
Fórmula molecular C6 H8 O5
Peso molecular (g/mol) 160.12
Sinónimo 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexaric acid (ACI), Hexaric acid, 2,5-anhydro-3,4-dideoxy- (9CI, ACI), 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexaric acid (ACI), 2,5-Furandicarboxylic acid, tetrahydro- (6CI, 7CI, 8CI), NSC 40743, Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic acid
Nombre IUPAC Ácido oxolano-2,5-dicarboxílico
SMILES OC(=O)C1CCC(O1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrofuran-2,5-dicarboxylic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0372