Learn More
Tetrahidrohidrocorticosterona, TRC
Código de producto. 30134585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134585 250 mg 250 miligramos
30011532 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134585 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT293165250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 566-03-0
Fórmula molecular C21 H32 O4
Peso molecular (g/mol) 348.48
Sinónimo Pregnane-11,20-dione, 3,21-dihydroxy-, (3α,5β)-, 5β-Pregnane-11,20-dione, 3α,21-dihydroxy- (8CI), (3α,5β)-3,21-Dihydroxypregnane-11,20-dione, 11-Dehydrotetrahydrocorticosterone, 3α,21-Dihydroxy-5β-pregnane-11,20-dione, 5β-Pregnane-3α,21-diol-11,20-dione, NSC 11574, Tetrahydro Kendall's compound A, Tetrahydro-11-dehydrocorticosterone, Tetrahydrodehydrocorticosterone
Nombre IUPAC (3R,5R,8S,9S,10S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-11-one
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrodehydrocorticosterone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h12-16,19,22-23H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16-,19-,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.2301