Learn More
Tetrahydrocurcumin, MedChemExpress
Descripción
Tetrahydrocurcumin is a Curcuminoid found in turmeric (Curcuma longa) that is produced by the reduction of Curcumin. Tetrahydrocurcumin inhibit CYP2C9 and CYP3A4.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydrocurcumin |
| CAS | 36062-04-1 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H24O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | HZIV 81-2 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (268.52 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(CC(CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O)CCC2=CC=C(O)C(OC)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 372.41 |
| Mostrar más |