Learn More
Tetrahidrocortisol, TRC
Código de producto. 18081720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18081720 100 mg 100 miligramos
18001020 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18081720 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT293370100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-02-1
Fórmula molecular C21 H34 O5
Peso molecular (g/mol) 366.49
Sinónimo Pregnan-20-one, 3,11,17,21-tetrahydroxy-, (3α,5β,11β)-, 5β-Pregnan-20-one, 3α,11β,17,21-tetrahydroxy- (8CI), (3α,5β,11β)-3,11,17,21-Tetrahydroxypregnan-20-one, 3α,11β,17,21-Tetrahydroxy-5β-pregnan-20-one, 3α,11β,17,21-Tetrol-5β-pregnan-20-one, 3α,11β,17α,21-Tetrahydroxy-5β-pregnan-20-one, 5β-Pregnane-3α,11β,17α,21-tetrol-20-one, 5β-Tetrahydrocortisol, Ba 2682, Cortisol, tetrahydro-, NSC 57431, THF (hormone), Tetrahydro F, Tetrahydrocompound F, Tetrahydrocortisol, Tetrahydrohydrocortisone, Urocortisol
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1-[(3R,5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-3,11,17-trihidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]etanola
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrocortisol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-16,18,22-24,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.2406
Porcentaje de pureza >95%