Learn More
17-acetato de tetrahidrocortisol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydrocortisol 17-Acetate |
| CAS | 219854-43-0 |
| Fórmula molecular | C23 H36 O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (3α,5β,11β)-17-(Acetyloxy)-3,11,21-trihydroxy-pregnan-20-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H36O6/c1-13(25)29-23(19(28)12-24)9-7-17-16-5-4-14-10-15(26)6-8-21(14,2)20(16)18(27)11-22(17,23)3/h14-18,20,24,26-27H,4-12H2,1-3H3/t14-,15-,16+,17+,18+,20-,21+,22+,23+/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | [(3R,5R,8S,9S,10S,11S,13S,14S,17R)-3,11-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 408.528 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.251 |