Learn More
Tetrahydrobiopterin, MedChemExpress
Descripción
Tetrahydrobiopterin ((Rac)-Sapropterin) is a cofactor of the aromatic amino acid hydroxylases enzymes and also acts as an essential cofactor for all nitric oxide synthase (NOS) isoforms.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydrobiopterin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 17528-72-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C9H15N5O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | (Rac)-Sapropterin |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (207.25 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |