Learn More
Tetrahydroberberine, MedChemExpress
Descripción
Tetrahydroberberine is an isoquinoline alkaloid isolated from corydalis tuber
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydroberberine |
| CAS | 522-97-4 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H21NO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Canadine |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (73.66 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=CC=C(CC23)C(CN2CCC(C3=C4)=CC5=C4OCO5)=C1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 339.39 |
| Mostrar más |