Learn More
Ácido tetrahidroabético (estereoisómero), TRC
Código de producto. 30423832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423832 25 mg -
30426574 10 mg 10 miligramos
30416773 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30423832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29447025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 358976-89-3
Fórmula molecular C20H34O2
Peso molecular (g/mol) 306.48
Sinónimo Tetrahydro-abietic Acid, (1R,4aR,4bS,10aR)-Tetradecahydro-1,4a-dimethyl-7-(1-methylethyl)-1-phenanthrenecarboxylic Acid, (1R,4aR,4bS,10aR)-7-Isopropyl-1,4a-dimethyltetradecahydrophenanthrene-1-carboxylic Acid
Nombre IUPAC (1R,4aR,4bS,10aR)-1,4a-dimetil-7-propano-2-il-2,3,4,4b,5,6,7,8,8,8a,9,10,10 a-dodecahidrofenantreno-1-ácido carboxílico
SMILES C[C@@]12[C@](CCC3[C@]2([H])CCC(C(C)C)C3)([H])[C@@](C(O)=O)(C)CCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydroabietic Acid (Stereoisomer)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H34O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h13-17H,5-12H2,1-4H3,(H,21,22)/t14?,15?,16-,17+,19+,20+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.2559