Learn More
Clorhidrato de tetrahidro-N,N-dimetil-2,2-difenil-3-furanometanamina (> 75%), CTR
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-N,N-dimethyl-2,2-diphenyl-3-furanmethanamine Hydrochloride |
| CAS | 195615-84-0 |
| Fórmula molecular | C19H23NO . HCl |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-Furanmethanamine, tetrahydro-N,N-dimethyl-2,2-diphenyl-, hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23NO.ClH/c1-20(2)15-18-13-14-21-19(18,16-9-5-3-6-10-16)17-11-7-4-8-12-17;/h3-12,18H,13-15H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CN(C)CC1CCOC1(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-(2,2-difeniloxolan-3-il)-N,N-dimetilmetanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 317.9 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.1546 |