Learn More
Tetrahidrofurosemida, TRC
Código de producto. 30425837
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30425837 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30425837 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2935401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Tetrahydro Furosemide
CAS 4793-38-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 H15 Cl N2 O5 S
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-(Aminosulfonyl)-4-chloro-2-[[(tetrahydro-2-furanyl)methyl]amino]benzoic acid, Anthranilic acid','4-chloro-5-sulfamoyl-N-(tetrahydrofurfuryl)- (7CI,8CI), Furosemide Imp. F (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15ClN2O5S/c13-9-5-10(15-6-7-2-1-3-20-7)8(12(16)17)4-11(9)21(14,18)19/h4-5,7,15H,1-3,6H2,(H,16,17)(H2,14,18,19)
SMILES NS(=O)(=O)c1cc(C(=O)O)c(NCC2CCCO2)cc1Cl
Nombre IUPAC Ácido 4-cloro-2-(oxolan-2-ilmetilamino)-5-sulfamoilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 334.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 334.039
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.