Learn More
Tetrahidro curcumina, TRC
Código de producto. 30413281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30413281 1 g
30424051 5 mg
30423881 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30413281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2933851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36062-04-1
Fórmula molecular C21 H24 O6
Peso molecular (g/mol) 372.41
Sinónimo 3,5-Heptanedione, 1,7-bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3,5-heptanedione, 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)heptane-3,5-dione, AS-KTC 004, HZIV 81-2, NSC 687845, Sabiwhite, Tetrahydrocurcumin, Tetrahydrodiferuloylmethane
Nombre IUPAC 1,7-bis(4-hidroxi-3-metoxifenil)heptano-3,5-dión
SMILES COc1cc(CCC(=O)CC(=O)CCc2ccc(O)c(OC)c2)ccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydrocurcumin
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H24O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h5-6,9-12,24-25H,3-4,7-8,13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.1573