Learn More
Tetrahidro cortisona, TRC
Código de producto. 17918674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17918674 50 mg 50 miligramos
17947324 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17918674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29337550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-05-4
Fórmula molecular C21 H32 O5
Peso molecular (g/mol) 364.48
Sinónimo 5beta-Tetrahydrocortisone, NSC 76984, THE, Urocortisone,5beta-Pregnane-3alpha,17alpha,21-triol-11,20-dione
Nombre IUPAC (3R,5R,8S,9S,10S,13S,14S,17R)-3,17-dihidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-11-one
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]4(C)CC(=O)[C@H]23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro Cortisone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h12-15,18,22-23,26H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,18-,19+,20+,21+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.225
Porcentaje de pureza >95%