Learn More
Éster metílico del ácido tetrahidro-alfa-hidroxi-alfa-metil-2-(1-metiletoxi)-5-oxo-2H-piran-4-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-alpha-hydroxy-alpha-methyl-2-(1-methylethoxy)-5-oxo-2H-pyran-4-acetic acid Methyl Ester |
| CAS | 1044244-99-6 |
| Fórmula molecular | C12H20O6 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H20O6/c1-7(2)18-10-5-8(9(13)6-17-10)12(3,15)11(14)16-4/h7-8,10,15H,5-6H2,1-4H3 |
| SMILES | COC(=O)C(C)(O)C1CC(OC(C)C)OCC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-2-(5-oxo-2-propan-2-iloxioxan-4-il)propanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 260.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.126 |