Learn More
Éster metílico del ácido tetrahidro-alfa-hidroxi-alfa-metil-2-(1-metiletoxi)-5-oxo-2H-piran-4-acético, TRC
Código de producto. 30426801
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Unit Size:
2.50 miligramo
Product Code. Cantidad unitSize
30426801 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30426801 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT2936602.5MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-alpha-hydroxy-alpha-methyl-2-(1-methylethoxy)-5-oxo-2H-pyran-4-acetic acid Methyl Ester
CAS 1044244-99-6
Fórmula molecular C12H20O6
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H20O6/c1-7(2)18-10-5-8(9(13)6-17-10)12(3,15)11(14)16-4/h7-8,10,15H,5-6H2,1-4H3
SMILES COC(=O)C(C)(O)C1CC(OC(C)C)OCC1=O
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-(5-oxo-2-propan-2-iloxioxan-4-il)propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 260.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.126
Product Title
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.