Learn More
Ácido tetrahidro-alfa-(1-naftalenilmetil)-2-furanpropanoico, TRC
Código de producto. 30414687
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30414687 250 mg
1 options
Código de producto. 30414687 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT293510250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[(Naphthalen-1-yl)methyl]-3-(tetrahydrofuran-2-yl)propanoic Acid
CAS 25379-26-4
Fórmula molecular C18 H20 O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo Tetrahydro-alpha-(1-naphthalenylmethyl)-2-furanpropanoic acid, 2-Furanpropionic acid, tetrahydro-alpha-(1-naphthylmethyl)- (7CI,8CI), LS 74, Tetrahydro-alpha-(1-naphthylmethyl)-2-furanpropionic acid, alpha-(1-Naphthalenylmethyl)-3-tetrahydrofuran-2-propionic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C18H20O3/c19-18(20)15(12-16-8-4-10-21-16)11-14-7-3-6-13-5-1-2-9-17(13)14/h1-3,5-7,9,15-16H,4,8,10-12H2,(H,19,20)
SMILES OC(=O)C(CC1CCCO1)Cc2cccc3ccccc23
Nombre IUPAC Ácido 2-(naftalena-1-ilmetil)-3-(oxalano-2-il)propanoico
Peso molecular (g/mol) 284.35
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1412