Learn More
2-benzoato de tetrahidro-5-metil-2-furanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-5-methyl-2-furanol 2-Benzoate |
| CAS | 173392-27-3 |
| Fórmula molecular | C12H14O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-Methyltetrahydrofuran-2-yl Benzoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14O3/c1-9-7-8-11(14-9)15-12(13)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCC(OC(=O)c2ccccc2)O1 |
| Nombre IUPAC | benzoato de (5-metiloxolan-2-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 206.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0943 |