Learn More
Tetrahidro-5-metil-2-furanmetanol, mezcla de diastereómeros, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-5-methyl-2-furanmethanol |
| CAS | 6126-49-4 |
| Fórmula molecular | C6 H12 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Tetrahydro-5-methyl-2-furanmethanol, (5-Methyltetrahydrofuran-2-yl)methanol, 5-Methyltetrahydrofurfuryl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h5-7H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCC(CO)O1 |
| Nombre IUPAC | (5-metiloxolan-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 116.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0837 |