Learn More
Tetrahidro-4H-tiopiran-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one |
| CAS | 1072-72-6 |
| Fórmula molecular | C5H8OS |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Thiacyclohexan-4-one, 2,3,5,6-Tetrahydro-4-thiopyranone, 4-Oxotetrahydrothiopyran, 4-Oxothiane, 4-Thiacyclohexan-1-one, 4-Thiacyclohexanone, 4-Thianone, Dihydro-2H-thiopyran-4(3H)-one, NSC 41599, Penthianone, Tetrahydro-1-thio-4-pyrone, Tetrahydro-1-thio-gamma-pyrone, Tetrahydro-4-thiopyrone, Tetrahydrothiapyran-4-one, Tetrahydrothiopyran-4-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8OS/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H2 |
| SMILES | O=C1CCSCC1 |
| Nombre IUPAC | tian-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 116.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0296 |