Learn More
Tetrahidro-4H-tiopiran-4-ona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11482578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482578 5 g 5 g
11472578 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11482578 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15872.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1072-72-6 | C5H8OS | 116.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1072-72-6
Fórmula molecular C5H8OS
Peso molecular (g/mol) 116.18
Número MDL MFCD00006660
Clave InChI OVRJVKCZJCNSOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrothiopyran-4-one, tetrahydro-4h-thiopyran-4-one, 4-oxothiane, 4-thiacyclohexanone, penthianone, 4h-thiopyran-4-one, tetrahydro, 1-thiacyclohexan-4-one, dihydro-2h-thiopyran-4 3h-one, 4-oxotetrahydrothiopyran, tetrahydro-4-thiopyrone
PubChem CID 66173
Nombre IUPAC tian-4-ona
SMILES O=C1CCSCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-4H-thiopyran-4-one
Punto de fusión 60°C to 64°C
Olor Weak
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.18
Porcentaje de pureza 99%