Learn More
Tetrahidro-4H-piran-4-ona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936201 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11936201 25 g Frasco de vidrio 25 g
10655262 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936201 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 189440250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
Añadir a la cesta
CAS: 29943-42-8 | C5H8O2 | 100.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29943-42-8
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Clave InChI JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
PubChem CID 121599
Nombre IUPAC Oxan-4-ona
SMILES C1COCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 166.0°C
Temperatura de inflamación 56°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4510 to 1.4530
Cantidad 25 g
Beilstein 17,I,131
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: miscible
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • tetrahydro-4H-pyran-4-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.