Learn More
Tetrahidro-4H-piran-4-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11469316
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11469316 25 g 25 g
11449316 1 g 1 g
11459316 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11469316 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A19010.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 29943-42-8 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
It is employed in the preparation of 4-methoxytetrahydropyran-4-yl protecting group, synthesis of symmetric tetra substituted methanes. The methyl enol ether is a useful protecting agent for alcohols, e.g. in nucleotide synthesis, with the advantage over 3,4-Dihydro-2H-pyran. It is also employed in a study of the enantioselective alpha-aminoxylation of ketones with nitrosobenzene and L-proline in an ionic liquid. It undergoes condensation reactions in the preparation of dipeptides and spiroimidazolones. It is also employed in wittig reactions for the synthesis of Penicillins and in a ring of vitamin D3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la preparación del grupo de protección de 4-metoxitetrahidropirano-4-il, la síntesis de tetra metanos sustituidos simétricos. El éter de metil enol es un agente protector útil para alcoholes, por ejemplo, en la síntesis de nucleótidos, con ventaja sobre el 3,4-dihidro-2H-pirano. También se emplea en un estudio de la alfa-aminoxilación enantioselectiva de cetonas con nitrobenceno y L-prolina en un líquido iónico. Sufre reacciones de condensación en la preparación de dipéptidos y espiroimidazolonas. También se emplea en las reacciones de Wittig para la síntesis de penicilinas y en un anillo de vitamina D3
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de bases fuertes y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 29943-42-8
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.117
Número MDL MFCD00006581
Clave InChI JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
PubChem CID 121599
Nombre IUPAC Oxan-4-ona
SMILES C1COCCC1=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Densidad 1.084
Punto de ebullición 165°C to 167°C
Temperatura de inflamación 62°C (144°F)
Índice de refracción 1.453
Cantidad 25 g
Beilstein 106463
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 98%