Learn More
Tetrahidro-4H-piran-4-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449316 1 g 1 g
11459316 5 g 5 g
11469316 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449316 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19010.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 29943-42-8 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
It is employed in the preparation of 4-methoxytetrahydropyran-4-yl protecting group, synthesis of symmetric tetra substituted methanes. The methyl enol ether is a useful protecting agent for alcohols, e.g. in nucleotide synthesis, with the advantage over 3,4-Dihydro-2H-pyran. It is also employed in a study of the enantioselective alpha-aminoxylation of ketones with nitrosobenzene and L-proline in an ionic liquid. It undergoes condensation reactions in the preparation of dipeptides and spiroimidazolones. It is also employed in wittig reactions for the synthesis of Penicillins and in a ring of vitamin D3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la preparación del grupo de protección de 4-metoxitetrahidropirano-4-il, la síntesis de tetra metanos sustituidos simétricos. El éter de metil enol es un agente protector útil para alcoholes, por ejemplo, en la síntesis de nucleótidos, con ventaja sobre el 3,4-dihidro-2H-pirano. También se emplea en un estudio de la alfa-aminoxilación enantioselectiva de cetonas con nitrobenceno y L-prolina en un líquido iónico. Sufre reacciones de condensación en la preparación de dipéptidos y espiroimidazolonas. También se emplea en las reacciones de Wittig para la síntesis de penicilinas y en un anillo de vitamina D3
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de bases fuertes y agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29943-42-8
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.117
Número MDL MFCD00006581
Clave InChI JMJRYTGVHCAYCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydro-4h-pyran-4-one, 4-oxotetrahydropyran, tetrahydropyran-4-one, dihydro-2h-pyran-4 3h-one, 4h-pyran-4-one, tetrahydro, 4-thp, tetrahydro-2h-pyran-4-one, tetrahydro-pyran-4-one, 4-oxotetrahydopyran, tetrahydro-.gamma.-pyrone
PubChem CID 121599
Nombre IUPAC Oxan-4-ona
SMILES C1COCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Densidad 1.084
Punto de ebullición 165°C to 167°C
Temperatura de inflamación 62°C (144°F)
Índice de refracción 1.453
Cantidad 1 g
Beilstein 106463
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tetrahydro-4H-pyran-4-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydro-4H-pyran-4-one