Learn More
Tetrahidro-4H-piran-4-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-4H-pyran-4-one |
Densidad | 1.08g/mL |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.12 |
Porcentaje de pureza | 97% |