Learn More
Tetrahidro-4-pirona, TRC
Código de producto. 30423712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30423712 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30423712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT295465500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-4H-pyran-4-one
CAS 29943-42-8
Fórmula molecular C5 H8 O2
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4H-Pyran-4-one','tetrahydro-, Tetrahydro-4H-pyran-4-one, 2,3,5,6-Tetrahydro-4-pyranone, 2,3,5,6-Tetrahydropyran-4-one, 3,4,5,6-Tetrahydro-4H-pyran-4-one, 3,5,6-Trihydro-2H-pyran-4-one, 4-Oxacyclohexanone, 4-Oxotetrahydropyran, 4-Tetrahydropyranone, Dihydro
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H2
SMILES O=C1CCOCC1
Nombre IUPAC Oxan-4-ona
Peso molecular (g/mol) 100.116
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.052