Learn More
Éster metílico del ácido tetrahidro-4-oxo-3-tiofenocarboxílico, TRC
Código de producto. 30417917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30417917 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30417917 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29417010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 2689-68-1
Fórmula molecular C6H8O3S
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-Carbomethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-3-thiophenone, 4-Carbomethoxy-3-thiophanone, 4-Oxotetrahydrothiophene-3-carboxylic Acid Methyl Ester, Methyl 4-Oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene-3-carboxylate, Methyl 4-Oxotetrahydrothienyl-3-carboxylate, Methyl 4-Oxotetrahydrothiophene-3-carboxylate, Methyl Tetrahydro-4-oxo-3-thiophenecarboxylate, NSC 127560
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O3S/c1-9-6(8)4-2-10-3-5(4)7/h4H,2-3H2,1H3
SMILES COC(=O)C1CSCC1=O
Nombre IUPAC metil 4-oxotiolano-3-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 160.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.0194