Learn More
Tetrahidro-3-metilpiran-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-3-methylpyran-2-one |
| CAS | 10603-03-9 |
| Fórmula molecular | C6H10O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-5-3-2-4-8-6(5)7/h5H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CC1CCCOC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-metiloxan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 114.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 114.0681 |