Learn More
Ácido tetrahidro-3-furoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tetrahydro-3-furoic Acid |
| CAS | 89364-31-8 |
| Fórmula molecular | C5 H8 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 3-Furancarboxylic acid','tetrahydro-, 3-Furoic acid','tetrahydro- (6CI,7CI), Tetrahydro-3-furancarboxylic acid, 1,2,3,4-Tetrahydrofuran-3-carboxylic acid, Tetrahydro-3-furanoic acid, Tetrahydro-3-furoic acid, Tetrahydrofuran-4-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h4H,1-3H2,(H,6,7) |
| SMILES | OC(=O)C1CCOC1 |
| Nombre IUPAC | ácido oxolano-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 116.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0473 |